Learn More
Encenicline hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16492607
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492607 50 mg 50 miligramos
16459097 5 mg 5 miligramos
16446766 100 mg 100 miligramos
16426518 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16492607 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15430A
MedChemExpress Encenicline hydrochloride (EVP-6124 hydrochloride) is a novel partial agonist of α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs).
Encenicline hydrochloride (EVP-6124 hydrochloride) is a novel partial agonist of α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Encenicline hydrochloride
CAS 550999-74-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18Cl2N2OS
Cantidad 50 mg
Sinónimo EVP-6124 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (139.94 mM)
SMILES O=C(C1=CC2=C(C(Cl)=CC=C2)S1)N[C@H]3CN4CCC3CC4.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 357.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.3
Porcentaje de pureza 97.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration