Learn More
Enbucrilato, grado técnico, TRC
Código de producto. 30373190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373190 5 g
30372258 25 g
30386069 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30373190 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5554705G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6606-65-1
Fórmula molecular C8H11NO2
Peso molecular (g/mol) 153.18
Sinónimo 2-Cyano-2-propenoic Acid Butyl Ester, 2-Cyano-acrylic Acid Butyl Ester, BK 200, BK 201, BK 201 (adhesive), BK 300, BK 301, BK 301 (adhesive), Butyl 2-cyanoacrylate, Butyl cyanoacrylate, Butyl α-cyanoacrylate, Enbucrilate, Glubranh 1, Histacryl Blue, Hystoacryl, Indermil, Indermil Tissue Adhesive, InteguSeal Clear, Integuseal, Integuseal Microbial Sealant, Sicomet 6000, Tisuacryl, n-Butyl 2-cyanoacrylate
Nombre IUPAC Butil 2-cianoprop-2-enoato
SMILES COC(=O)C1C(c2ccccc2)(O1)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enbucrilate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO2/c1-3-4-5-11-8(10)7(2)6-9/h2-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.079