Learn More
Enbucrilate, MedChemExpress
Código de producto. 16495076
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16495076 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16495076 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107346
MedChemExpress Enbucrilate (Butyl cyanoacrylate) is a cyanoacrylate ester that has been used as surgical tissue adhesive.
Enbucrilate (Butyl cyanoacrylate) is a cyanoacrylate ester that has been used as surgical tissue adhesive.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enbucrilate
CAS 6606-65-1
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H11NO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Butyl cyanoacrylate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (652.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCOC(C(C#N)=C)=O
Peso molecular (g/mol) 153.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.18
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Liquid