Learn More
Enasidenib, TRC
Código de producto. 30386887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386887 5 mg
30380396 10 mg
30376650 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386887 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5553605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1446502-11-9
Fórmula molecular C19H17F6N7O
Peso molecular (g/mol) 473.37
Sinónimo 2-Methyl-1-[[4-[6-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-6-[[2-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-propanol, 2-Methyl-1-(4-(6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-6-(2-(trifluoromethyl)pyridin-4-ylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)propan-2-ol, AG 221, CC 90007 Free Base, Enasidenib, Idhifa
SMILES CC(C)(O)CNc1nc(Nc2ccnc(c2)C(F)(F)F)nc(n1)c3cccc(n3)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enasidenib
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17F6N7O/c1-17(2,33)9-27-15-30-14(11-4-3-5-12(29-11)18(20,21)22)31-16(32-15)28-10-6-7-26-13(8-10)19(23,24)25/h3-8,33H,9H2,1-2H3,(H2,26,27,28,30,31,32)