Learn More
Enasidenib, MedChemExpress
Código de producto. 16447588
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16447588 10 mg 10 miligramos
16443607 50 mg 50 miligramos
16427516 100 mg 100 miligramos
16400068 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16447588 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18690
MedChemExpress Enasidenib is an oral, potent, reversible, selective inhibitor of the IDH2 mutant enzymes, with IC50s of 100 and 400 nM against IDH2R140Q and IDH2R172K, respectively.
Enasidenib is an oral, potent, reversible, selective inhibitor of the IDH2 mutant enzymes, with IC50s of 100 and 400 nM against IDH2R140Q and IDH2R172K, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enasidenib
CAS 1446502-11-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17F6N7O
Cantidad 10 mg
Sinónimo AG-221
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (105.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(O)(C)CNC1=NC(C2=NC(C(F)(F)F)=CC=C2)=NC(NC3=CC(C(F)(F)F)=NC=C3)=N1
Peso molecular (g/mol) 473.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.38
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death