Learn More
Enantiomer of Sofosbuvir, MedChemExpress
Descripción
Enantiomer of Sofosbuvir is an enantiomer of Sofosbuvir, a prescription medicine for the treatment of patients with chronic hepatitis C. There is no biological activity report on enantiomer of Sofosbuvir until now.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Enantiomer of Sofosbuvir |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H29FN3O9P |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | O=[P@](N[C@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@H]1[C@H](O)[C@@](F)(C)[C@@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 529.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 529.45 |
| Grado | Research |
| Forma física | Powder |
| Mostrar más |