Learn More
Éster terc-butílico de enalaprilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Enalaprilat tert-Butyl Ester |
| CAS | 674796-29-3 |
| Fórmula molecular | C22H32N2O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-[N-[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]-L-alanyl]-L-proline tert-Butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H32N2O5/c1-15(23-17(20(26)27)13-12-16-9-6-5-7-10-16)19(25)24-14-8-11-18(24)21(28)29-22(2,3)4/h5-7,9-10,15,17-18,23H,8,11-14H2,1-4H3,(H,26,27)/t15?,17-,18?/m0/s1 |
| SMILES | OC([C@H](CCC1=CC=CC=C1)N[C@@H](C)C(N2[C@H](C(OC(C)(C)C)=O)CCC2)=O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (S)-2-(((S)-1-((S)-2-(terc-butoxicarbonil)pirrolidin-1-il)-1-oxopropan-2-il)amino)-4-fenilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 404.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.23 |