Learn More
Enalaprilat Dihydrate, TRC
Código de producto. 30041301
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041301 25 mg 25 miligramos
18021640 5 mg 5 miligramos
18082020 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041301 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE55537525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84680-54-6
Sinónimo Enalaprilat dihydrate∣(2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid dehydrate∣Enelapril EP impurity C
Especificaciones
Pureza >95% (HPLC)
Formato Neat
Fórmula molecular C18H28N2O7
Número MDL MFCD00941393
Peso molecular 384.42
Clave InChI LRBNLIUVJIKAQR-UHFFFAOYNA-N
SMILES O.O.CC(NC(CCC1=CC=CC=C1)C(O)=O)C(=O)C1CCCN1C(O)=O
Nombre IUPAC 2-{2-[(1-carboxy-3-phenylpropyl)amino]propanoyl}pyrrolidine-1-carboxylic acid dihydrate
Tipo de producto Metabolite∣Impurity
Cantidad 25 mg
Peso molecular (g/mol) 384.43