Learn More
Enalaprilat dihydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16474307
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474307 50 mg 50 miligramos
16418186 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16474307 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0231
MedChemExpress Enalaprilat dihydrate (MK-422), the active metabolite of the oral prodrug Enalapril, is a potent, competitive and long-acting angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor, with an IC50 of 1.94 nM. Enalaprilat dihydrate can be used for the research of hypertension.
Enalaprilat dihydrate (MK-422), the active metabolite of the oral prodrug Enalapril, is a potent, competitive and long-acting angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor, with an IC50 of 1.94 nM. Enalaprilat dihydrate can be used for the research of hypertension.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enalaprilat dihydrate
CAS 84680-54-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H28N2O7
Cantidad 50 mg
Sinónimo MK-422
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (260.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (32.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H]1N(C([C@H](C)N[C@H](C(O)=O)CCC2=CC=CC=C2)=O)CCC1.O.O
Peso molecular (g/mol) 384.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.42
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus