Learn More
Enalaprilat-d5 sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16402109
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16402109 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16402109 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0231BS
MedChemExpress Enalaprilat (MK-422) D5 Sodium Salt is the deuterium labeled Enalaprilat(MK-422), which is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor.
Enalaprilat (MK-422) D5 Sodium Salt is the deuterium labeled Enalaprilat(MK-422), which is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enalaprilat-d5 sodium
CAS 1356922-29-6
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C18H17D5N2Na2O5
Color Blanco
Sinónimo MK-422-d5 sodium
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (251.64 mM)
SMILES C[C@@H](C(N1CCC[C@H]1C(O[Na])=O)=O)N[C@H](C(O[Na])=O)CCC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
Industry Type COVID-19-anti-virus
Peso molecular (g/mol) 397.39
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.39
Porcentaje de pureza 98.0%