Learn More
Enalaprilat-d5 (fenil-d5), TRC
Código de producto. 30382896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382896 10 mg
30383631 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30382896 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE55540610MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 349554-00-3
Fórmula molecular C18 D5 H19 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 353.424
Sinónimo Enalaprilat-D5 (phenyl-D5), L-Proline, N-[(1S)-1-carboxy-3-(phenyl-d5)propyl]-L-alanyl- (9CI), (2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-(phenyl-d5)propyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-[(1S)-1-Carboxy-3-(phenyl-d5)propyl]-L-alanyl-L-proline, Enalapril acid-d5, Enalapril-d5 diacid, Enalaprilat-d5, Enalaprilate-d5, Enalaprilic acid-d5
Nombre IUPAC (2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxi-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)propil]amino]propanoil]pirrolidina-2-carboxílico ácido
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O)C(=O)O)c([2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enalaprilat-d5 (phenyl-d5) Dihydrate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24N2O5/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13/h2-4,6-7,12,14-15,19H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/t12-,14-,15-/m0/s1/i2D,3D,4D,6D,7D
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.2