Learn More
Enalaprilat D5, MedChemExpress
Código de producto. 16492099
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16492099 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16492099
Marca: Medchem Express HYB0231AS
MedChemExpress Enalaprilat D5 (MK-422 D5) is the deuterium labeled Enalaprilat(MK-422), which is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor.
Enalaprilat D5 (MK-422 D5) is the deuterium labeled Enalaprilat(MK-422), which is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enalaprilat D5
CAS 349554-00-3
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C18H19D5N2O5
Color Blanco
Sinónimo MK-422 D5
SMILES C[C@@H](C(N1CCC[C@H]1C(O)=O)=O)N[C@H](C(O)=O)CCC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
Industry Type Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecular (g/mol) 353.42
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.42