Learn More
Éster etílico de enalapril (éster etílico de N-[(1S)-1-(etoxicarbonil)-3-fenilpropil]-L-alanil-L-prolina), Mikromol™
Código de producto. 18020000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18020000 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18020000 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0010.17
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico de enalapril (éster etílico de N-[(1S)-1-(etoxicarbonil)-3-fenilpropil]-L-alanil-L-prolina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enalapril Ethyl Ester
CAS 87420-38-0
Nombres de analitos o componentes Enalapril Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H32 N2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanyl-L-proline ethyl ester (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C22H32N2O5/c1-4-28-21(26)18(14-13-17-10-7-6-8-11-17)23-16(3)20(25)24-15-9-12-19(24)22(27)29-5-2/h6-8,10-11,16,18-19,23H,4-5,9,12-15H2,1-3H3/t16-,18-,19-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)OCC
Nombre IUPAC (2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]propanoil]pirrolidin-2-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 404.5
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.2311 g/mol