Learn More
Enalapril Diketopiperazina, TRC
Código de producto. 18090830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18090830 50 mg 50 miligramos
18030430 25 mg 25 miligramos
18012930 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18090830 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE55527050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115729-52-7
Fórmula molecular C20 H26 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 358.43
Sinónimo Ethyl (2S)-2-[(3S,8aS)-3-Methyl-1,4-dioxooctahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate, Enalapril Maleate Imp. D (EP), Enalapril Diketopiperazine, Pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2(1H)-acetic acid, hexahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-(2-phenylethyl)-, ethyl ester, (αS,3S,8aS)-, Pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2(1H)-acetic acid, hexahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-(2-phenylethyl)-, ethyl ester, [3S-[2(R*),3α,8aβ]]-, Ethyl (αS,3S,8aS)-hexahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-(2-phenylethyl)pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2(1H)-acetate, Enalapril DKP
Nombre IUPAC etil (2S)-2-[(3S,8aS)-3-metil-1,4-dioxóxo-6,7,8,8a-tetrahidro-3H-pirrrolo[1,2-a]pirazina-2-il]-4-fenilbutanoato
SMILES CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)N3CCC[C@H]3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enalapril Diketopiperazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26N2O4/c1-3-26-20(25)17(12-11-15-8-5-4-6-9-15)22-14(2)18(23)21-13-7-10-16(21)19(22)24/h4-6,8-9,14,16-17H,3,7,10-13H2,1-2H3/t14-,16-,17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.1893
Porcentaje de pureza >95%