Learn More
Justrite Cabinas de seguridad EN 90 minutos
Código de producto. 17712368
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
60 cm
120 cm
Conditionnement:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longitud (métrico) unitSize
17712368 120 cm cada uno
17702368 60 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17712368 Fournisseur Justrite Code fournisseur JCB22609YL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cabinas de seguridad con aprobación EN y resistencia extrema al fuego para el almacenamiento de materiales inflamables. Resistencia al fuego de 90 minutos certificada según la norma EN14470-1.
  • Hecho de paneles de alta densidad de fibra de acero y de lana de roca de 1 a 15 mm y sulfato de calcio, el cuerpo del gabinete tiene un exterior robusto con revestimiento de epoxi resistente al ácido y que proporciona una excelente resistencia a la corrosión
  • En caso de incendio, el aislamiento térmico se hincha con calor para garantizar un sellado hermético de acuerdo con la norma EN14470-1
  • Las puertas de la cabina se abren o cierran manualmente
  • En caso de incendio, el sistema de enlace con fusible integrado se libera para permitir el cierre automático de las puertas a 50 °C
Spécification
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de inflamables
Altura (métrico) 207 cm
Longitud (imperial) 47 in
Longitud (métrico) 120 cm
Color Amarillo
Material Acero
Tipo de producto Gabinete de seguridad para materiales inflamables
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.