Learn More
Justrite Cabinas de seguridad EN 90 minutos
Beschreibung
- Hecho de paneles de alta densidad de fibra de acero y de lana de roca de 1 a 15 mm y sulfato de calcio, el cuerpo del gabinete tiene un exterior robusto con revestimiento de epoxi resistente al ácido y que proporciona una excelente resistencia a la corrosión
- En caso de incendio, el aislamiento térmico se hincha con calor para garantizar un sellado hermético de acuerdo con la norma EN14470-1
- Las puertas de la cabina se abren o cierran manualmente
- En caso de incendio, el sistema de enlace con fusible integrado se libera para permitir el cierre automático de las puertas a 50 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de inflamables |
| Altura (métrico) | 207 cm |
| Longitud (imperial) | 2 ft |
| Longitud (métrico) | 60 cm |
| Color | Amarillo |
| Material | Acero |
| Tipo de producto | Gabinete de seguridad para materiales inflamables |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?