Learn More
Thermo Scientific™ Kit de limpieza QuEChERS con métodos EN, frutas y verduras generales, tubo de 15 mL
Código de producto. 17339842 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tubo:
15 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño del tubo Tamaño de la unidad
17339842 15 mL paquete de 50
1 options
Código de producto. 17339842 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor S215GFVENKIT
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice los kits de limpieza de métodos Thermo Scientific™ QuEChERS EN 15662 para analizar matrices de muestras complejas en busca de residuos, toxinas y otros contaminantes.
Utilice los kits de limpieza Thermo Scientific™ QuEChERS para preparar matrices de muestras complejas como frutas y verduras para el análisis de LC-MS o GC-MS de residuos de pesticidas, residuos de medicamentos veterinarios y toxinas utilizando el método EN 15662. Nuestros kits QuEChERS (rápidos, sencillos, baratos, eficaces, resistentes y seguros) contienen sales preenvasadas y pesadas, absorbentes y tampones diseñados para agilizar el flujo de trabajo, ofrecer excelentes recuperaciones para una amplia variedad de analitos, minimizar las posibilidades de error, ahorrar tiempo y dinero y ofrecer resultados reproducibles de alta calidad.
Los kits de limpieza de métodos Thermo Scientific™ QuEChERS EN 15662 hacen que la preparación de muestras sea directa y eficaz, lo que le permite realizar extracciones con confianza y analizar muestras de frutas y verduras en busca de residuos de pesticidas y otros contaminantes.
Los kits de limpieza están disponibles en formatos de tubos de 2 mL y 15 mL precargados para las siguientes matrices: frutas y verduras generales, frutas y verduras pigmentadas, frutas y verduras altamente pigmentadas y frutas y verduras que contienen grasas y ceras.
¿Cuál es el objetivo de los productos químicos utilizados en el método EN 15662?
  • Acetonitrilo: se utiliza para realizar una extracción monofásica en una muestra.
  • MgSO4 anhidro: induce la separación de fase entre el contenido de agua en la muestra y la capa de acetonitrilo; elimina el agua restante de la muestra.
  • NaCl: induce la separación de fase entre el contenido de agua en la muestra y la capa de acetonitrilo; elimina el agua residual de la muestra.
  • Citrato de trisodio: tampona la muestra para estabilizar el pH.
  • Citrato de disodio sesquihidrato: tampona la muestra para estabilizar el pH.
  • PSA: amina secundaria primaria, utilizada para extraer componentes de matriz polar, coextractivos cítricos y ácidos grasos libres de la muestra.
  • C18: elimina las grasas, los esteroles y otras interferencias no polares de la muestra.
  • GCB: negro de carbono grafitizado, elimina el pigmento (no se recomienda su uso con pesticidas planares).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de limpieza de métodos QuEChERS EN 15662; 900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA precargados en tubos de 15 mL; 50/paq.
Tipo Kit de limpieza QuEChERS
Incluye Sales en tubos precargados
Método Preparación de muestras QuEChERS para el método EN 15662
Salt Composition 900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA
Tipo de muestra Frutas y verduras generales
Tamaño del tubo 15 mL