Learn More
Justrite Manipulador de cabina EN
Descripción
- Proteja a los trabajadores, reduzca los riesgos de incendio y mejore la productividad mediante el almacenamiento de productos químicos y combustibles inflamables en cabinas de seguridad que cumplan con el código
- Diseñados para cumplir con las normas OSHA y NFPA, los cabinas Sure-Grip™ EX están fabricados con acero resistente, soldado y grueso de doble pared de calibre 18 (1 mm) con 1 espacio de aire aislante de 38 mm para la resistencia al fuego
- Las puertas con cierre automático de alto rendimiento se cierran de forma sencilla y segura para ofrecer la máxima protección en caso de incendio
- El mecanismo de cierre a prueba de fallos garantiza un sistema de cierre para balas de acero inoxidable de tres puntos que funciona todo el tiempo
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 14 cm |
| Anchura (métrico) | 60 cm |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Manipulador de cabina |