Learn More
Tocris Bioscience™ EN 219
Descripción
EN 219 is a covalent RNF114 inhibitor (IC50 = 470 nM). In vitro EN 219 mimics the mechanism of action of Nimbolide (Cat. No. 7289) by binding to RNF114 and inhibiting ubiquitination of its endogenous substrate, the tumor suppressor p21.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[3,5-bis(4-Bromophenyl)-4,5-dihydro-1 H-pyrazol-1-yl]-2-chloroethanone |
| CAS | 380351-29-1 |
| Cantidad | 25 mg |
| Objetivo | RNF114 |
| Fórmula molecular | C17H13Br2ClN2O |
| Pureza | 0.98 |