Learn More
Norma de rendimiento del sistema de n-alcanos EN 14039/ISO 16703/ISO 9377 50 μg/mL en n-heptano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane |
| CAS | 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8, 630-01-3 |
| Nombres de analitos o componentes | n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Heptano |
| Industry Type | Ensayos petroquímicos |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | n-Decane 50 μg/mL∣n-Docosane 50 μg/mL∣n-Dodecane 50 μg/mL∣n-Dotriacontane 50 μg/mL∣n-Eicosane 50 μg/mL∣n-Hexacosane 50 μg/mL∣n-Hexadecane 50 μg/mL∣n-Hexatriacontane 50 μg/mL∣n-Octadecane 50 μg/mL∣n-Octatriacontane 50 μg/mL∣n-Tetradecane 50 μg/mL∣n-Tetratriacontane 50 μg/mL∣Octacosane 50 μg/mL∣Tetracontane 50 μg/mL∣Tetracosane 50 μg/mL∣Triacontane 50 μg/mL |