Learn More
EN 12918 Mezcla de Organofosforados 440 100 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313125 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313125 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000440AC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azinphos-ethyl∣Azinphos-methyl∣Bromophos-methyl∣Chlorfenvinphos∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Fenthion∣Malathion∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Propetamphos∣Triadimefon∣Triazophos
CAS 2642-71-9, 86-50-0, 2104-96-3, 470-90-6, 2921-88-2, 5598-13-0
Nombres de analitos o componentes Azinphos-ethyl∣Azinphos-methyl∣Bromophos-methyl∣Chlorfenvinphos∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Fenthion∣Malathion∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Propetamphos∣Triadimefon∣Triazophos
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetona
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Azinphos-ethyl 100 μg/mL∣Azinphos-methyl 100 μg/mL∣Bromophos-methyl 100 μg/mL∣Chlorfenvinphos 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Chlorpyrifos-methyl 100 μg/mL∣Diazinon 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Fenitrothion 100 μg/mL∣Fenthion 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Mevinphos 100 μg/mL∣Parathion-ethyl 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Phosalone 100 μg/mL∣Propetamphos 100 μg/mL∣Triadimefon 100 μg/mL∣Triazophos 100 μg/mL