Learn More
EN 12918 Mezcla de Organofosforados 439 10 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azinphos-ethyl∣Azinphos-methyl∣Bromophos-methyl∣Chlorfenvinphos∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Fenthion∣Malathion∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Propetamphos∣Triadimefon∣Triazophos |
| CAS | 2642-71-9, 86-50-0, 2104-96-3, 470-90-6, 2921-88-2, 5598-13-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Azinphos-ethyl∣Azinphos-methyl∣Bromophos-methyl∣Chlorfenvinphos∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Fenthion∣Malathion∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Propetamphos∣Triadimefon∣Triazophos |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Cantidad | 10 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Azinphos-ethyl 10 μg/mL∣Azinphos-methyl 10 μg/mL∣Bromophos-methyl 10 μg/mL∣Chlorfenvinphos 10 μg/mL∣Chlorpyrifos 10 μg/mL∣Chlorpyrifos-methyl 10 μg/mL∣Diazinon 10 μg/mL∣Dichlorvos 10 μg/mL∣Dimethoate 10 μg/mL∣Fenitrothion 10 μg/mL∣Fenthion 10 μg/mL∣Malathion 10 μg/mL∣Mevinphos 10 μg/mL∣Parathion-ethyl 10 μg/mL∣Parathion-methyl 10 μg/mL∣Phosalone 10 μg/mL∣Propetamphos 10 μg/mL∣Triadimefon 10 μg/mL∣Triazophos 10 μg/mL |