Learn More
Emylcamate, Mikromol™
Descripción
Emylcamate
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Emylcamate |
| CAS | 78-28-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Emylcamate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H15 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3-Pentanol, 3-methyl-, 3-carbamate, 3-Pentanol, 3-methyl-, carbamate (8CI,9CI), Carbamic acid, 1-ethyl-1-methylpropyl ester (6CI,7CI), 1-Ethyl-1-methylpropyl carbamate, 3-Methyl-3-pentanol carbamate, 91 JD, Diethyl methyl carbinol urethan, Emylcamate, JD 91, KABI 925, MK 250, Methyl diethyl carbinol urethan, NSC 169882, NSC 169917, Nuncital, Restetal, Statran, Striatran, tert-Hexanol carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO2/c1-4-7(3,5-2)10-6(8)9/h4-5H2,1-3H3,(H2,8,9) |
| SMILES | CCC(C)(CC)OC(=O)N |
| Nombre IUPAC | Carbamato de 3-metilpentan-3-ilo |
| Mostrar más |