Learn More
Emylcamate, LoGiCal
Código de producto. 30464045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464045 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464045 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3364.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emylcamate
CAS 78-28-4
Nombres de analitos o componentes Emylcamate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H15 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Pentanol, 3-methyl-, 3-carbamate, 3-Pentanol, 3-methyl-, carbamate (8CI,9CI), Carbamic acid, 1-ethyl-1-methylpropyl ester (6CI,7CI), 1-Ethyl-1-methylpropyl carbamate, 3-Methyl-3-pentanol carbamate, 91 JD, Diethyl methyl carbinol urethan, Emylcamate, JD 91, KABI 925, MK 250, Methyl diethyl carbinol urethan, NSC 169882, NSC 169917, Nuncital, Restetal, Statran, Striatran, tert-Hexanol carbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO2/c1-4-7(3,5-2)10-6(8)9/h4-5H2,1-3H3,(H2,8,9)
Tipo de solución Neat
SMILES CCC(C)(CC)OC(=O)N
Nombre IUPAC Carbamato de 3-metilpentan-3-ilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 145.2
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.1103 g/mol