Learn More
Cole-Parmer™ Manta calefactora para matraces/embudos serie HM-200
Código de producto. 11582674
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 10 a 50 ml
De 100 a 250 mL
De 2000 a 5000 ml
De 500 a 1000 ml
Vataje:
60 W
150 W
300 W
800 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Vataje unitSize
11582674 De 10 a 50 ml 60 W 1 PCS
11592674 De 100 a 250 mL 150 W 1 PCS
11502684 De 500 a 1000 ml 300 W 1 PCS
11512684 De 2000 a 5000 ml 800 W 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11582674 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3610405
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La manta calefactora para matraces/embudos de la serie HM-200 tiene una abertura en su base que admite una amplia variedad de matraces y 60° embudos.
  • El aislamiento de fibra cerámica mantiene la carcasa fresca.
  • El controlador de potencia incorporado ofrece comodidad.
  • Carcasa de polipropileno resistente a productos químicos.
  • Cavidad en forma de embudo con abertura en la base que permite usos con 60° embudos y una amplia variedad de matraces de fondo redondo y en forma de pera.
  • Los mantos calefactores tienen una temperatura máxima del elemento de 842 °F (450 °C).
  • El aislamiento de fibra cerámica mantiene fresca la carcasa de polipropileno.
  • El controlador de potencia incorporado con marcas de dial del 1 al 10 ofrece repetibilidad.
  • Las luces de “encendido” y “calentador encendido” indican si la unidad está encendida.
  • Los mantos calefactores de la serie 36101 con revestimiento de acero inoxidable (SS) sobre el elemento calefactor ofrecen protección contra derrames y facilitan la limpieza.
  • Las mantas calefactoras de la serie 36104 incluyen una pantalla de tierra de seguridad para brindar seguridad al operador.
  • Todos los mantos (excepto los modelos de 5000 ml) cuentan con una única abrazadera de varilla de soporte que acepta una varilla de 1/2 in
Especificaciones
Capacidad 10 a 50 ml (0,3 a 1,7 oz)
Capacidad (métrico) De 10 a 50 ml
Para utilizar con Matraces
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 260 x 175 x 127 mm
Tensión 230 V
Material de revestimiento Pantalla de acero inoxidable
Detalles de la fuente de alimentación Enchufe para Reino Unido y UE
Vataje 60 W
Peso con embalaje (métrico) 0,78kg
Tipo de producto Manta calefactora
Temperatura (métrico) 450 °C
Capacidad (imperial) 0,3 a 1,7 onzas.
Frecuencia 50/60 Hz