Learn More
Cole-Parmer™ Manta calefactora para matraces/embudos serie HM-200
Descripción
- El aislamiento de fibra cerámica mantiene la carcasa fresca.
- El controlador de potencia incorporado ofrece comodidad.
- Carcasa de polipropileno resistente a productos químicos.
- Cavidad en forma de embudo con abertura en la base que permite usos con 60° embudos y una amplia variedad de matraces de fondo redondo y en forma de pera.
- Los mantos calefactores tienen una temperatura máxima del elemento de 842 °F (450 °C).
- El aislamiento de fibra cerámica mantiene fresca la carcasa de polipropileno.
- El controlador de potencia incorporado con marcas de dial del 1 al 10 ofrece repetibilidad.
- Las luces de “encendido” y “calentador encendido” indican si la unidad está encendida.
- Los mantos calefactores de la serie 36101 con revestimiento de acero inoxidable (SS) sobre el elemento calefactor ofrecen protección contra derrames y facilitan la limpieza.
- Las mantas calefactoras de la serie 36104 incluyen una pantalla de tierra de seguridad para brindar seguridad al operador.
- Todos los mantos (excepto los modelos de 5000 ml) cuentan con una única abrazadera de varilla de soporte que acepta una varilla de 1/2 in
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 2000 a 5000 ml (67,6 a 169,1 oz) |
| Capacidad (métrico) | De 2000 a 5000 ml |
| Para utilizar con | Matraces |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 400 x 350 x 190 mm |
| Tensión | 230 V |
| Material de revestimiento | Pantalla de acero inoxidable |
| Detalles de la fuente de alimentación | Enchufe para Reino Unido y UE |
| Vataje | 800 W |
| Peso con embalaje (métrico) | 5,96kg |
| Tipo de producto | Manta calefactora |
| Mostrar más |