Learn More
Emtricitabina, TRC
Código de producto. 30011871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011871 100 mg 100 miligramos
30003268 1 g 1 g
17958014 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011871 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE525000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143491-57-0
Fórmula molecular C8 H10 F N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 247.25
Sinónimo 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (-)-2',3'-Dideoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine, (-)-2'-Deoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine, (-)-Emtricitabine, (-)-FTC, 524W91, BW 1592, BW 524W91, Coviracil, Emtricitabine, Emtriva, (-)-FTC
Nombre IUPAC 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hidroximetil)-1,3-oxatioliano-5-il]pirimidina-2-una
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emtricitabine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10FN3O3S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-16-6(2-13)15-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.0427
Porcentaje de pureza >95%