Learn More
Sulfóxido de emtricitabina, Mikromol™
Código de producto. 17971796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17971796 100 mg 100 miligramos
17912386 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17971796 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1325.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfóxido de emtricitabina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emtricitabine S-Oxide (Mixture of Diastereomers)
CAS 152128-77-3
Nombres de analitos o componentes Emtricitabine S-Oxide (Mixture of Diastereomers)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H10 F N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, S-oxide, [2R-(2alpha,5alpha)]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-, [2R-(2alpha,5alpha)]- (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10FN3O4S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-17(15)6(2-13)16-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+,17?/m0/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS(=O)[C@H](CO)O2
Nombre IUPAC 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hidroximetil)-3-oxo-1,3-oxatiolan-5-il]pirimidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 263.25
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0376 g/mol