Learn More
Sulfóxido de emtricitabina, Mikromol™
Descripción
Sulfóxido de emtricitabina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Emtricitabine S-Oxide (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 152128-77-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Emtricitabine S-Oxide (Mixture of Diastereomers) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H10 F N3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, S-oxide, [2R-(2alpha,5alpha)]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-3-oxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-, [2R-(2alpha,5alpha)]- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10FN3O4S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-17(15)6(2-13)16-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+,17?/m0/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS(=O)[C@H](CO)O2 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hidroximetil)-3-oxo-1,3-oxatiolan-5-il]pirimidin-2-ona |
| Mostrar más |