Learn More
Sulfona de emtricitabina, Mikromol™
Código de producto. 30052003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052003 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052003 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1325.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfona de emtricitabina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emtricitabine Sulfone
CAS 1161846-23-6
Nombres de analitos o componentes Emtricitabine Sulfone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H10 F N3 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3,3-dioxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, Emtricitabine Sulfone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10FN3O5S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-18(15,16)6(2-13)17-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+/m0/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS(=O)(=O)[C@H](CO)O2
Nombre IUPAC 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hidroximetil)-3,3-dioxo-1,3-oxatiolan-5-il]pirimidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 279.24
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.242 g/mol