Learn More
Etricitabina S-óxido (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30136619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136619 100 mg 100 miligramos
17992385 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136619 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE525030100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152128-77-3
Fórmula molecular C8 H10 F N3 O4 S
Sinónimo 2(1H)-Pirimidinona, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hidroximetil)-3-oxido-1,3-oxatioliano-5-il]-∣2(1H)-Pirimidinona, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hidroximetil)-1,3-oxatioliano-5-il], S-óxido, [2R-(2,5α α)]-∣2(1H)-Pirimidinona, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hidroximetil)-3-oxido-1,3-oxatioliano-5-il]-, [2R-(2,5α α)]- (9CI) ∣1,3-Oxatioliano, derivado de 2(1H)-pirimidinona. ∣4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hidroximetil)-3-oxido-1,3-oxatioliano-5-il]-2(1H)-pirimidinona
Especificaciones
Formato Sin diluir
Peso molecular 263.25
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza >95% (HPLC)
Cantidad 100 mg
Nombre del producto químico o material Etricitabina S-óxido (mezcla de diastereómeros)