Learn More
Emtricitabina, Mikromol™
Código de producto. 17943046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17943046 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17943046 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1325.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Emtricitabina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emtricitabine
CAS 143491-57-0
Nombres de analitos o componentes Emtricitabine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H10 F N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (-)-2',3'-Dideoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine, (-)-2'-Deoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine, (-)-Emtricitabine, (-)-FTC, 524W91, BW 1592, BW 524W91, Coviracil, Emtricitabine, Emtriva, (-)-FTC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10FN3O3S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-16-6(2-13)15-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+/m0/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
Nombre IUPAC 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hidroximetil)-1,3-oxatiolan-5-il]pirimidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 247.25
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 247,0427 g/mol