Learn More
Éster mentílico de emtricitabina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Emtricitabine L-Menthyl Ester |
| CAS | 764659-72-5 |
| Fórmula molecular | C18 H26 F N3 O4 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2R,5S)-5-(4-Amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic acid (1R,2S,5R)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester, Emtricitabine L-Menthyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26FN3O4S/c1-9(2)11-5-4-10(3)6-13(11)25-16(23)17-26-14(8-27-17)22-7-12(19)15(20)21-18(22)24/h7,9-11,13-14,17H,4-6,8H2,1-3H3,(H2,20,21,24)/t10-,11+,13-,14+,17-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@@H]2O[C@@H](CS2)N3C=C(F)C(=NC3=O)N |
| Nombre IUPAC | (2R,5S)-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxopirimidin-1-il)-1,3-oxatiolano-2-carboxilato de [(1R,2S,5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 399.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 399.1628 |