Learn More
Emtricitabine, MedChemExpress
Código de producto. 16471856
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471856 500 mg 500 miligramos
16433357 50 mg 50 miligramos
16417306 100 mg 100 miligramos
16401266 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16471856 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17427
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Emtricitabine is a nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) with an EC50 of 0.01 μM in PBMC cell. It is an antiviral drug for the treatment of HIV infection.
Emtricitabine is a nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) with an EC50 of 0.01 μM in PBMC cell. It is an antiviral drug for the treatment of HIV infection.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emtricitabine
Forma física Solid
CAS 143491-57-0
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H10FN3O3S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo BW1592
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (404.45 mM)
SMILES O=C1N=C(N)C(F)=CN1[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
Peso molecular (g/mol) 247.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.25
Porcentaje de pureza 97.0%