Learn More
Éster L-mentílico de emtricitabina ((2R,5S)-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pirimidinil)-1,3-oxatiolano-2-carboxílico (1R,2S,5R)-5-metil-2-(1-metiletil)ciclohexílico), Mikromol™
Código de producto. 30458480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458480 4 x 25 mg -
30051482 25 mg 25 miligramos
30051524 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458480 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1325.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster L-mentílico de emtricitabina ((2R,5S)-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pirimidinil)-1,3-oxatiolano-2-carboxílico (1R,2S,5R)-5-metil-2-(1-metiletil)ciclohexílico), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emtricitabine L-Menthyl Ester
CAS 764659-72-5
Nombres de analitos o componentes Emtricitabine L-Menthyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H26 F N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2R,5S)-5-(4-Amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, Emtricitabine L-Menthyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26FN3O4S/c1-9(2)11-5-4-10(3)6-13(11)25-16(23)17-26-14(8-27-17)22-7-12(19)15(20)21-18(22)24/h7,9-11,13-14,17H,4-6,8H2,1-3H3,(H2,20,21,24)/t10-,11+,13-,14+,17-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@@H]2O[C@@H](CS2)N3C=C(F)C(=NC3=O)N
Nombre IUPAC (2R,5S)-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxopirimidin-1-il)-1,3-oxatiolano-2-carboxilato de [(1R,2S,5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexilo]
Peso molecular (g/mol) 399.48
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1628 g/mol