Learn More
Éster L-mentílico de emtricitabina ((2R,5S)-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pirimidinil)-1,3-oxatiolano-2-carboxílico (1R,2S,5R)-5-metil-2-(1-metiletil)ciclohexílico), Mikromol™
Descripción
Éster L-mentílico de emtricitabina (éster (1R,2S,5R)-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pirimidinil)-1,3-oxatiolano-2-carboxílico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Emtricitabine L-Menthyl Ester |
| CAS | 764659-72-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Emtricitabine L-Menthyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H26 F N3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2R,5S)-5-(4-Amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, Emtricitabine L-Menthyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26FN3O4S/c1-9(2)11-5-4-10(3)6-13(11)25-16(23)17-26-14(8-27-17)22-7-12(19)15(20)21-18(22)24/h7,9-11,13-14,17H,4-6,8H2,1-3H3,(H2,20,21,24)/t10-,11+,13-,14+,17-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@@H]2O[C@@H](CS2)N3C=C(F)C(=NC3=O)N |
| Nombre IUPAC | (2R,5S)-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxopirimidin-1-il)-1,3-oxatiolano-2-carboxilato de [(1R,2S,5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexilo] |
| Mostrar más |