Learn More
Ácido carboxílico de emtricitabina, TRC
Código de producto. 30134986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134986 100 mg 100 miligramos
30003288 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134986 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE525035100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1238210-10-0
Fórmula molecular C8 H8 F N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 261.23
Sinónimo 1,3-Oxathiolane-2-carboxylic acid, 5-(4-amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-, (2R,5S)-, (2R,5S)-5-(4-Amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic acid, (2R,5S)-5-(4-Amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid
Nombre IUPAC (2R,5S)-(4-amino-5-fluoro-2-oxopirimidina-1-il)-1,3-oxatioliano-2-ácido carboxílico
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS[C@@H](O2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emtricitabine Carboxylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8FN3O4S/c9-3-1-12(8(15)11-5(3)10)4-2-17-7(16-4)6(13)14/h1,4,7H,2H2,(H,13,14)(H2,10,11,15)/t4-,7+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.022