Learn More
Emtricitabina 6'-Disulfuro, TRC
Código de producto. 30385876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30385876 5 mg -
30375936 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30385876 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5250155MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2331211-44-8
Fórmula molecular C16 H18 F2 N6 O4 S4
Peso molecular (g/mol) 524.609
Sinónimo (-)-2’,3’-Dideoxy-5-fluoro-3’-thiacytidine 6’-Disulfide, (-)-2'-Deoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine 6’-Disulfide
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,5S)-2- (2R,5S)-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxopirimidina-1-il)-1,3-oxatioliano-2-il]metildissulfanil]metil-1,3-oxatioliano-5-il]-5-fluoropirimidina-2-uno
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS[C@H](CSSC[C@@H]3O[C@@H](CS3)N4C=C(F)C(=NC4=O)N)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emtricitabine 6’-Disulfide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18F2N6O4S4/c17-7-1-23(15(25)21-13(7)19)9-3-29-11(27-9)5-31-32-6-12-28-10(4-30-12)24-2-8(18)14(20)22-16(24)26/h1-2,9-12H,3-6H2,(H2,19,21,25)(H2,20,22,26)/t9-,10-,11+,12+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.024