Learn More
Thermo Scientific Chemicals Emtricitabina
Código de producto. 15781789 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15781789 1 g 1 g
15791789 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15781789 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462070010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 143491-57-0 | C8H10FN3O3S
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143491-57-0
Fórmula molecular C8H10FN3O3S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emtricitabina
Cantidad 1 g
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble. Otras solubilidades: muy soluble en metanol, muy poco soluble en acetonitrilo
Índice Merck 153622
Punto de fusión De 136 °C a 140 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 247,24