Learn More
Emtricitabina (1,0 mg/mL en metanol), TRC
Código de producto. 18031400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18031400 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 18031400 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT77605X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emtricitabine
CAS 143491-57-0
Fórmula molecular C8 H10 F N3 O3 S
Cantidad 5 x 1 mL
Sinónimo 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (-)-2',3'-Dideoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine, (-)-2'-Deoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine, (-)-Emtricitabine, (-)-FTC, 524W91, BW 1592, BW 524W91, Coviracil, Emtricitabine, Emtriva, (-)-FTC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10FN3O3S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-16-6(2-13)15-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+/m0/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
Nombre IUPAC 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hidroximetil)-1,3-oxatioliano-5-il]pirimidina-2-una
Peso molecular (g/mol) 247.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.0427