Learn More
EMT inhibitor-1, MedChemExpress
Código de producto. 16496037
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496037 5 mg 5 miligramos
16473318 10 mg 10 miligramos
16462716 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496037 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101275
MedChemExpress EMT inhibitor-1 is an inhibitor of of Hippo, TGF-β, and Wnt signaling pathways with antitumor activities.
EMT inhibitor-1 is an inhibitor of of Hippo, TGF-β, and Wnt signaling pathways with antitumor activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EMT inhibitor-1
Forma física Solid
CAS 1638526-21-2
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H12Cl2N2O2S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (313.27 mM)
SMILES OCCCCOC1=NSN=C1C2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2
Peso molecular (g/mol) 319.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.21
Porcentaje de pureza 98.71%