Descripción
- Ahorre un tiempo valioso
- Reduce la contaminación
- Los embudos individuales pueden ajustarse a las diferentes distancias de los ejes de las cámaras de recogida
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispositivo de vaciado |
| Material | Acero inoxidable (V2A) |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Incluye | Embudo de vaciado independiente |
| Para utilizar con (aplicación) | tomamuestras de zona |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreadores de zona |
| Altura (imperial) | 5.12 in. |
| Altura (métrico) | 130 mm |
| Longitud (imperial) | 3.82 in. |
| Longitud (métrico) | 100 cm |
| Mostrar más |