Learn More
Thermo Scientific™ Empty Centrifuge Tubes for QuEChERS
Código de producto. 30117601 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
15 mL
50 mL
Color:
Tapón de rosca azul
Tapón de rosca transparente
Cantidad:
500
1000
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Cantidad Tamaño de la unidad
30117601 50 mL Tapón de rosca azul 500 paquete de 500
30117600 2 mL Tapón de rosca transparente 1000 paquete de 1000
30117599 15 mL Tapón de rosca azul 500 paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30117601 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60106CT50
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Empty Thermo Scientific™ Centrifuge Tubes for QuEChERS sample preparation are ideal for handling your QuEChERS samples. They come with screw caps for secure sealing, and are packaged separately.
Thermo Scientific™ Empty Centrifuge Tubes for QuEChERS sample preparation provide a reliable solution for your sample preparation needs. Featuring screw caps, these tubes help ensure secure sealing, and are designed for easy handling to fit your centrifugation needs.
  • Compatible with QuEChERS sample preparation
  • For use in centrifuges
  • Secure sealing with screw caps
  • Ideal for precise and efficient analysis of pesticides in foods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de base Polypropylene
Descripción Empty Centrifuge Tubes for QuEChERS
Para utilizar con (aplicación) QuEChERS
Tipo QuEChERS Sample Prep
Volumen (métrico) 50 mL
Cantidad 500
Color Tapón de rosca azul