Learn More
3M™ Cinta de película de poliimida Emphaze™ 5413
Código de producto. 17135034 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
36 yd x 0,5 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17135034 36 yd x 0,5 in cada uno
1 options
Código de producto. 17135034 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100010443
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Fabricados con película de poliimida y un adhesivo de silicona, útiles para cubrir la soldadura de PCB y otras aplicaciones de alta temperatura.
Utilice la cinta de película de poliimida 5413 de 3M™ para cubrir la soldadura de PCB y para otras aplicaciones de alta temperatura en un intervalo de 73 a 260 °C.Esta cinta de color ámbar de 0,07 mm de grosor está fabricada con una película de poliimida y un adhesivo de silicona.También cuenta con un núcleo de cinta de polietileno en lugar de cartón.
  • El rendimiento a altas temperaturas del adhesivo de silicona reduce la transferencia del adhesivo, lo que ayuda a eliminar el proceso de limpieza
  • La película de poliimida se quita con gran facilidad, ya que no se ablanda y permanece dimensionalmente estable a altas temperaturas
  • Las superficies están protegidas gracias al efecto pirorretardante de la cinta y a la resistencia a agentes químicos y radiación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de adhesivo Silicona
Color Ámbar
Material Poliimida
Dimensiones (L x An) 36 yd x 0,5 in
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 1,2 cm