Learn More
Empagliflozin, TRC
Código de producto. 17982825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17982825 10 mg 10 miligramos
17944205 50 mg 50 miligramos
17951405 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17982825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE52151010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 864070-44-0
Fórmula molecular C23 H27 Cl O7
Peso molecular (g/mol) 450.91
Sinónimo D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-, (1S)-, (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-D-glucitol, BI 10773, Empagliflozin, Jardiance
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-cloro-3-[[4-[(3S)-oxoxolán-3-il]oxifenil]metil]fenil]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2ccc(Cl)c(Cc3ccc(O[C@H]4CCOC4)cc3)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Empagliflozin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27ClO7/c24-18-6-3-14(23-22(28)21(27)20(26)19(11-25)31-23)10-15(18)9-13-1-4-16(5-2-13)30-17-7-8-29-12-17/h1-6,10,17,19-23,25-28H,7-9,11-12H2/t17-,19+,20+,21-,22+,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.1445
Porcentaje de pureza >95%