Learn More
Acetato de metilo de empagliflozina, TRC
Código de producto. 30007369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007369 50 mg 50 miligramos
30003677 10 mg 10 miligramos
30007072 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007369 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE52115550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2452301-09-4
Fórmula molecular C25H29ClO8
Peso molecular (g/mol) 492.95
Sinónimo ((2R,3S,4R,5R,6S)-6-(4-Chloro-3-(4-(((S)-tetrahydrofuran-3-yl)oxy)benzyl)phenyl)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl Acetate
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2ccc(Cl)c(Cc3ccc(O[C@H]4CCOC4)cc3)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Empagliflozin Methyl Acetate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H29ClO8/c1-14(27)32-13-21-22(28)23(29)24(30)25(34-21)16-4-7-20(26)17(11-16)10-15-2-5-18(6-3-15)33-19-8-9-31-12-19/h2-7,11,19,21-25,28-30H,8-10,12-13H2,1H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.1551
Porcentaje de pureza >95%