Learn More
Empagliflozin, MedChemExpress
Código de producto. 16486756
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486756 100 mg 100 miligramos
16479077 5 mg 5 miligramos
16431776 500 mg 500 miligramos
16431519 1 g 1 g
16426498 10 mg 10 miligramos
16412597 50 mg 50 miligramos
16401186 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16486756 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15409
MedChemExpress Empagliflozin (BI 107730 is a selective sodium glucose cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitor with an IC50 of 3.1 nM for human SGLT-2.
Empagliflozin (BI 107730 is a selective sodium glucose cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitor with an IC50 of 3.1 nM for human SGLT-2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Empagliflozin
CAS 864070-44-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27ClO7
Cantidad 100 mg
Sinónimo BI 10773
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (110.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.11 mg/mL (0.24 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES ClC(C=CC([C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)=C2)=C2CC(C=C3)=CC=C3O[C@H]4CCOC4
Peso molecular (g/mol) 450.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.91
Porcentaje de pureza 98.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism