Learn More
EMPA, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | EMPA |
| CAS | 680590-49-2 |
| Fórmula molecular | C23H26N4O4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-Ethyl-2-[(6-methoxy-3-pyridinyl)[(2-methylphenyl)sulfonyl]amino]-N-(3-pyridinylmethyl)-acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H26N4O4S/c1-4-26(16-19-9-7-13-24-14-19)23(28)17-27(20-11-12-22(31-3)25-15-20)32(29,30)21-10-6-5-8-18(21)2/h5-15H,4,16-17H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(N(CC=1C=NC=CC1)CC)CN(C2=CN=C(OC)C=C2)S(=O)(=O)C=3C=CC=CC3C |
| Nombre IUPAC | N-etil-2-[(6-metoxipiridin-3-il)-(2-metilfenil)sulfonilamino]-N-(piridin-3-ilmetil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 454.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 454.1675 |