Learn More
Emoxipina, TRC
Código de producto. 30135915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135915 5 g 5 g
30007903 500 mg 500 miligramos
30011581 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5240005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2364-75-2
Fórmula molecular C8 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 137.18
Sinónimo 3-Pyridinol, 2-ethyl-6-methyl-, 2-Ethyl-6-methyl-3-pyridinol, 2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine, 2-Ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine, 6-Methyl-2-ethyl-3-hydroxypyridine, Emoxibel, Emoxipin, Emoxipine, Emoxypin, Emoxypine, Epigid, Epygid
Nombre IUPAC 2-etil-6-metilpiridina-3-ol
SMILES CCc1nc(C)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emoxipine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO/c1-3-7-8(10)5-4-6(2)9-7/h4-5,10H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0841
Porcentaje de pureza >95%