Learn More
Emodin, Thermo Scientific™
A protein tyrosine kinase inhibitor
124.00€ - 685.00€
| CAS | 518-82-1 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C15H10O5 |
| Peso molecular (g/mol) | 270.24 |
| Número MDL | MFCD00001207 |
| Clave InChI | RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | emodin, schuttgelb, emodol, frangula emodin, rheum emodin, frangulic acid, 3-methyl-1,6,8-trihydroxyanthraquinone, archin, persian berry lake, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl-9,10-anthraquinone |
| PubChem CID | 3220 |
| ChEBI | CHEBI:42223 |
| Nombre IUPAC | 1,3,8-trihydroxy-6-methylanthracene-9,10-dione |
| SMILES | CC1=CC(=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15404179
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61600.MC |
100mg |
124.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15414179
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61600.MD |
250mg |
263.00€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15494169
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61600.03 |
1g |
685.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| C15H10O5 | |
| MFCD00001207 | |
| emodin, schuttgelb, emodol, frangula emodin, rheum emodin, frangulic acid, 3-methyl-1,6,8-trihydroxyanthraquinone, archin, persian berry lake, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl-9,10-anthraquinone | |
| CHEBI:42223 | |
| CC1=CC(=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)O |
Especificaciones
| Emodin | |
| C15H10O5 | |
| 1888141 | |
| emodin, schuttgelb, emodol, frangula emodin, rheum emodin, frangulic acid, 3-methyl-1,6,8-trihydroxyanthraquinone, archin, persian berry lake, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl-9,10-anthraquinone | |
| CC1=CC(=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)O | |
| 270.24 | |
| CHEBI:42223 |
| 518-82-1 | |
| MFCD00001207 | |
| 14,3561 | |
| RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N | |
| 1,3,8-trihydroxy-6-methylanthracene-9,10-dione | |
| 3220 | |
| 270.24 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 208-258-8
missing translation for 'rtecsNumber' : CB7920600
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold